Tisk…
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
OR52084-1G OR52084-5G
APOSOR52084-1GEA 1870 CZK
APOSOR52084-1G APOSOR52084-5G
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 98%
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₂
MW: 219.28 g/mol
Bod varu: 98 °C/0.2mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038678
CAS číslo: 17012-21-4