Cyclopropanecarboxaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Cyclopropanecarbaldehyde
OR52083-100G
OR52083-25G
OR52083-5G
APOSOR52083-100GEA
4240
CZK
APOSOR52083-100G
APOSOR52083-25G
APOSOR52083-5G
Cyclopropanecarboxaldehyde 98%
Cyclopropanecarboxaldehyde
Vzorec:
C₄H₆O MW: 70,09 g/mol Bod varu: 98…101 °C Hustota: 0,938 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 7 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00012261 CAS číslo: 1489-69-6 UN: 2924 ADR: 3+8,II |