Diethyl iminodiacetate 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Iminodiacetic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2'-azanediyldiacetate
OR52082-250G
OR52082-50G
OR52082-25G
OR52082-100G
APOSOR52082-250GEA
1990
CZK
APOSOR52082-250G
APOSOR52082-50G
APOSOR52082-25G
APOSOR52082-100G
Diethyl iminodiacetate 90%
Diethyl iminodiacetate
Vzorec:
C₈H₁₅NO₄ MW: 189,21 g/mol Bod varu: 208 °C Hustota: 1,056 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041925 CAS číslo: 6290-05-7 EINECS: 228-533-6 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)