Tisk…
2-Amino-3-iodophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52073-1G OR52073-5G
APOSOR52073-1GEA 14490 CZK
APOSOR52073-1G APOSOR52073-5G
2-Amino-3-iodophenol 98%
2-Amino-3-iodophenol
Vzorec: C₆H₆INO
Bod tání: 137 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 443921-86-6