5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52061-1G
OR52061-250MG
APOSOR52061-1GEA
8070
CZK
APOSOR52061-1G
APOSOR52061-250MG
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₆BrNO₂ MW: 252,0641 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09881345 CAS číslo: 1017412-53-1 |