Tisk…
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinanediol
OR52059-100G OR52059-25G OR52059-5G
APOSOR52059-100GEA 6680 CZK
APOSOR52059-100G APOSOR52059-25G APOSOR52059-5G
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 97%
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
Vzorec: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Bod tání: 52…60 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077851
CAS číslo: 18680-27-8