Tisk…
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52056-1G OR52056-250MG OR52056-5G
APOSOR52056-1GEA 827 CZK
APOSOR52056-1G APOSOR52056-250MG APOSOR52056-5G
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22573042
CAS číslo: 267651-23-0