Tisk…
6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52055-1G OR52055-250MG OR52055-500MG OR52055-2.5G
APOSOR52055-1GEA 9530 CZK
APOSOR52055-1G APOSOR52055-250MG APOSOR52055-500MG APOSOR52055-2.5G
6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223.23 g/mol
Bod tání: 111…112.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100042
CAS číslo: 906352-78-1