5-Nitropicolinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Nitro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Nitropyridine-2-carboxylic acid, 5-Nitropicolinic acid
OR52054-25G
OR52054-5G
APOSOR52054-25GEA
5430
CZK
APOSOR52054-25G
APOSOR52054-5G
5-Nitropicolinic acid 98%
5-Nitropicolinic acid
Vzorec:
C₆H₄N₂O₄ Bod tání: 208…212 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114182 CAS číslo: 30651-24-2 |