Tisk…
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid
OR52053-1G OR52053-5G
APOSOR52053-1GEA 3910 CZK
APOSOR52053-1G APOSOR52053-5G
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid 95+%
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid
Vzorec: C₁H₁NO₃
MW: 153.1354 g/mol
Bod tání: 136…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09032021
CAS číslo: 1197-10-0