Tisk…
(3-Methyl-2-pyridinyl)methanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Aminomethyl)-3-methylpyridine
OR52052-1G OR52052-250MG OR52052-500MG
APOSOR52052-1GEA 3740 CZK
APOSOR52052-1G APOSOR52052-250MG APOSOR52052-500MG
(3-Methyl-2-pyridinyl)methanamine
(3-Methyl-2-pyridinyl)methanamine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116209
CAS číslo: 153936-26-6
UN: 2735
ADR: 8,III