Tisk…
8-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52051-1G OR52051-100MG OR52051-5G
APOSOR52051-1GEA 3540 CZK
APOSOR52051-1G APOSOR52051-100MG APOSOR52051-5G
8-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
8-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739233
CAS číslo: 73221-18-8