Tisk…
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52048-1G OR52048-5G
APOSOR52048-1GEA 705 CZK
APOSOR52048-1G APOSOR52048-5G
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrNO
MW: 198.02
Bod tání: 118…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11042854
CAS číslo: 13073-28-4