Tisk…
Ethyl-3-aminobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 3-aminobenzoate
OR52047-100G OR52047-250G OR52047-500G
APOSOR52047-100GEA 2750 CZK
APOSOR52047-100G APOSOR52047-250G APOSOR52047-500G
Ethyl-3-aminobenzoate
Ethyl-3-aminobenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19
Bod varu: 172…175 °C/13mmHg
Hustota: 1.107 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007794
CAS číslo: 582-33-2
EINECS: 209-482-9