Tisk…
(6-Methoxypyridin-3-yl)methylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52039-1G OR52039-250MG
APOSOR52039-1GEA 1660 CZK
APOSOR52039-1G APOSOR52039-250MG
(6-Methoxypyridin-3-yl)methylamine
(6-Methoxypyridin-3-yl)methylamine
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06212825
CAS číslo: 262295-96-5