Tisk…
Methyl-2,4-dimethoxypyrimidine-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2,4-dimethoxypyrimidine-5-carboxylate
OR52034-1G OR52034-250MG OR52034-5G
APOSOR52034-1GEA 3150 CZK
APOSOR52034-1G APOSOR52034-250MG APOSOR52034-5G
Methyl-2,4-dimethoxypyrimidine-5-carboxylate
Methyl-2,4-dimethoxypyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₄
MW: 198,1800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11617311
CAS číslo: 15400-58-5