Tisk…
4-Bromo-4'-methoxybiphenyl 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-4'-methoxy-1,1'-biphenyl, 1-Bromo-4-(4-methoxyphenyl)benzene
OR52012-5G
APOSOR52012-5GEA 1580 CZK
APOSOR52012-5G
4-Bromo-4'-methoxybiphenyl 98%
4-Bromo-4'-methoxybiphenyl
Vzorec: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,1298 g/mol
Bod tání: 143…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671954
CAS číslo: 58743-83-2