Tisk…
4-Formyl-2-methylthiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 2-Methylthiazole-4-carbaldehyde
OR5201-1G OR5201-250MG
APOSOR5201-1GEA 827 CZK
APOSOR5201-1G APOSOR5201-250MG
4-Formyl-2-methylthiazole 97%
4-Formyl-2-methylthiazole
Vzorec: C₅H₅NOS
MW: 127.1643 g/mol
Bod tání: 56…58 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06655197
CAS číslo: 20949-84-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III