Tisk…
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4'-bromo[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate, Methyl 4'-bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
OR52003-10G OR52003-1G OR52003-5G
APOSOR52003-10GEA 22160 CZK
APOSOR52003-10G APOSOR52003-1G APOSOR52003-5G
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate 95%
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₁BrO₂
Bod tání: 140…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00496638
CAS číslo: 89901-03-1