Tisk…
N-Boc-Piperidin-4-ylacetic acid methyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51981-25G OR51981-5G
APOSOR51981-25GEA 0 CZK
APOSOR51981-25G APOSOR51981-5G
N-Boc-Piperidin-4-ylacetic acid methyl ester
N-Boc-Piperidin-4-ylacetic acid methyl ester
Vzorec: C₁₃H₂₃NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632529
CAS číslo: 175213-46-4