Methyl-3-bromoisonicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR51979-100G
OR51979-25G
OR51979-5G
APOSOR51979-100GEA
6880
CZK
APOSOR51979-100G
APOSOR51979-25G
APOSOR51979-5G
Methyl-3-bromoisonicotinate 98%
Methyl-3-bromoisonicotinate
Vzorec:
C₇H₆BrNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03788226 CAS číslo: 59786-31-1 |