Tisk…
Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51975-100G OR51975-25G OR51975-5G
APOSOR51975-100GEA 52900 CZK
APOSOR51975-100G APOSOR51975-25G APOSOR51975-5G
Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate 97+%
Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10698571
CAS číslo: 129477-21-0