2-Bromo-5-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR51974-1G
OR51974-25G
OR51974-5G
APOSOR51974-1GEA
622
CZK
APOSOR51974-1G
APOSOR51974-25G
APOSOR51974-5G
2-Bromo-5-nitrophenol
2-Bromo-5-nitrophenol
Vzorec:
C₆H₄BrNO₃ Bod tání: 116…120 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00466299 CAS číslo: 52427-05-1 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |