Tisk…
5-Methylpyridine-2-sulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methyl-2-pyridinesulphonamide
OR51972-10G OR51972-25G OR51972-5G
APOSOR51972-10GEA 3540 CZK
APOSOR51972-10G APOSOR51972-25G APOSOR51972-5G
5-Methylpyridine-2-sulphonamide 97%
5-Methylpyridine-2-sulphonamide
Vzorec: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172.21 g/mol
Bod tání: 127…132 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00661363
CAS číslo: 65938-77-4