Tisk…
6-Hydroxy-1-naphthoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Hydroxy-1-naphthalenecarboxylic acid
OR51966-100G OR51966-25G
APOSOR51966-100GEA 20110 CZK
APOSOR51966-100G APOSOR51966-25G
6-Hydroxy-1-naphthoic acid
6-Hydroxy-1-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₃
MW: 188.1800 g/mol
Bod tání: 210 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00209983
CAS číslo: 2437-17-4