Tisk…
3-Bromobenzyl mercaptan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51962-1G OR51962-5G
APOSOR51962-1GEA 744 CZK
APOSOR51962-1G APOSOR51962-5G
3-Bromobenzyl mercaptan
3-Bromobenzyl mercaptan
Vzorec: C₇H₇BrS
Bod vzplanutí: 120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798010
CAS číslo: 886497-84-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III