Tisk…
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51957-100G OR51957-25G
APOSOR51957-100GEA 1820 CZK
APOSOR51957-100G APOSOR51957-25G
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine 98%
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine
Vzorec: C₁₄H₂₂N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11594962
CAS číslo: 571188-59-5