Tisk…
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxyhexahydro-2-pyridine carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51946-1G OR51946-250MG OR51946-100MG
APOSOR51946-1GEA 15050 CZK
APOSOR51946-1G APOSOR51946-250MG APOSOR51946-100MG
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxyhexahydro-2-pyridine carboxylic acid 95%
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxyhexahydro-2-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112667
CAS číslo: 955016-25-8