2-Piperidone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
δ-Valerolactame, delta-Valerolactam, Piperidin-2-one
OR5194-100G
OR5194-25G
OR5194-500G
APOSOR5194-100GEA
1620
CZK
APOSOR5194-100G
APOSOR5194-25G
APOSOR5194-500G
2-Piperidone 97%
2-Piperidone
Vzorec:
C₅H₉NO Bod varu: 256 °C Bod tání: 38…40 °C Bod vzplanutí: >113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006037 CAS číslo: 675-20-7 |