Tisk…
4-Bromobenzophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromophenyl)(phenyl)methanone, p-Bromobenzophenone
OR51939-500G
APOSOR51939-500GEA 7440 CZK
APOSOR51939-500G
4-Bromobenzophenone 98%
4-Bromobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉BrO
MW: 261,12 g/mol
Bod varu: 350 °C
Bod tání: 79…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000103
CAS číslo: 90-90-4
EINECS: 202-024-9