Tisk…
tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]carbamic acid tert-Butyl ester, (1R,2R)-2-Amino-1-(Boc-amino)cyclohexane, (1R,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine, (1R,2R)-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine, tert-Butyl [(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]carbamate, (1R,2R)-N1-Boc-1,2-cyclohexanediamine, (1R,2R)-2-Amino-1-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexane
OR51932-25G OR51932-5G
APOSOR51932-25GEA 0 CZK
APOSOR51932-25G APOSOR51932-5G
tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate 95%
tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214.31 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08726023
CAS číslo: 146504-07-6