Tisk…
cis-4-Aminocyclohexanol hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: cis-4-Aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cis-4-Hydroxycyclohexylamine hydrochloride
OR51931-5G
APOSOR51931-5GEA 2320 CZK
APOSOR51931-5G
cis-4-Aminocyclohexanol hydrochloride 97%
cis-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₄ClNO
MW: 151,63 g/mol
Bod tání: 193…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07366531
CAS číslo: 56239-26-0