Tisk…
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51930-100G OR51930-25G OR51930-5G
APOSOR51930-100GEA 5660 CZK
APOSOR51930-100G APOSOR51930-25G APOSOR51930-5G
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea 98%
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea
Vzorec: C₁₂H₂₂N₂O₄S
Bod tání: 115…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00239356
CAS číslo: 107819-90-9