Tisk…
3-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5193-1G OR5193-25G OR5193-5G
APOSOR5193-1GEA 622 CZK
APOSOR5193-1G APOSOR5193-25G APOSOR5193-5G
3-Chloro-4-nitrobenzoic acid
3-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClNO₄
Bod tání: 178…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632172
CAS číslo: 39608-47-4