Tisk…

Biphenyl-4-carboxamide 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR51928-10G OR51928-25G OR51928-5G
APOSOR51928-10GEA 7440 CZK
APOSOR51928-10G APOSOR51928-25G APOSOR51928-5G
Biphenyl-4-carboxamide 97%
Biphenyl-4-carboxamide
Vzorec: C₁₃H₁₁NO
Bod tání: 229…233 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017573
CAS číslo: 3815-20-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR