Tisk…
2,3-Dihydroxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51920-25G OR51920-100G
APOSOR51920-25GEA 1910 CZK
APOSOR51920-25G APOSOR51920-100G
2,3-Dihydroxybenzaldehyde 98%
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₃
Bod tání: 104…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003324
CAS číslo: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1