Tisk…
4-Nitro-m-anisic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
OR5192-100G OR5192-25G OR5192-5G
APOSOR5192-100GEA 3110 CZK
APOSOR5192-100G APOSOR5192-25G APOSOR5192-5G
4-Nitro-m-anisic acid
4-Nitro-m-anisic acid
Vzorec: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Bod tání: 233…235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007353
CAS číslo: 5081-36-7