Tisk…
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51918-1G OR51918-25G OR51918-5G
APOSOR51918-1GEA 622 CZK
APOSOR51918-1G APOSOR51918-25G APOSOR51918-5G
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile 97%
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile
Vzorec: C₅HCl₂N₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08460393
CAS číslo: 5305-45-3