Tisk…
Methyl-2-bromonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51917-1G OR51917-25G OR51917-5G
APOSOR51917-1GEA 622 CZK
APOSOR51917-1G APOSOR51917-25G APOSOR51917-5G
Methyl-2-bromonicotinate
Methyl-2-bromonicotinate
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Bod tání: 32…37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07367915
CAS číslo: 52718-95-3