(3-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR51916-100G
OR51916-25G
OR51916-5G
APOSOR51916-100GEA
4300
CZK
APOSOR51916-100G
APOSOR51916-25G
APOSOR51916-5G
(3-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester
(3-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester
Vzorec:
(C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00800679 CAS číslo: 53088-68-9 |