Tisk…
Ethyl-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-hydroxyquinoline-2-carboxylate
OR51913-10G OR51913-1G OR51913-5G
APOSOR51913-10GEA 12530 CZK
APOSOR51913-10G APOSOR51913-1G APOSOR51913-5G
Ethyl-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate 95+%
Ethyl-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,2200 g/mol
Bod tání: 216…218 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863732
CAS číslo: 24782-43-2