Tisk…
Benzyl nicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Picolinic acid benzyl ester, Pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, Benzyl 3-pyridinecarboxylate, 3-Pyridinecarboxylic acid benzyl ester, Nicotinic acid benzyl ester
OR51903-250G OR51903-50G OR51903-1KG
APOSOR51903-250GEA 3310 CZK
APOSOR51903-250G APOSOR51903-50G APOSOR51903-1KG
Benzyl nicotinate 98%
Benzyl nicotinate
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213.24
Bod varu: 177 °C/8.25mmHg
Bod tání: 24 °C
Hustota: 1.165 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023584
CAS číslo: 94-44-0