Tisk…
Ethyl-2-methylacetoacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate
OR51898-100G OR51898-25G
APOSOR51898-100GEA 1120 CZK
APOSOR51898-100G APOSOR51898-25G
Ethyl-2-methylacetoacetate
Ethyl-2-methylacetoacetate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Bod varu: 187 °C
Hustota: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009164
CAS číslo: 609-14-3
EINECS: 210-179-9