Tisk…
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 8-Hydroxy-7-quinolinecarboxylic acid
OR51895-1G OR51895-5G
APOSOR51895-1GEA 992 CZK
APOSOR51895-1G APOSOR51895-5G
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid 95%
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671539
CAS číslo: 19829-79-9