Tisk…
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51891-25G OR51891-5G OR51891-100G
APOSOR51891-25GEA 622 CZK
APOSOR51891-25G APOSOR51891-5G APOSOR51891-100G
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride 97%
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₀ClNO
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043377
CAS číslo: 29601-98-7