Tisk…
3-Nitrophenylhydrazinium chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Nitrophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride, (3-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
OR5189-25G OR5189-5G
APOSOR5189-25GEA 4570 CZK
APOSOR5189-25G APOSOR5189-5G
3-Nitrophenylhydrazinium chloride
3-Nitrophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈ClN₃O₂
MW: 189,6 g/mol
Bod tání: 210 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012939
CAS číslo: 636-95-3
EINECS: 211-270-6