Tisk…
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-(-)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (R)-(-)-2,3-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
OR51885-25G OR51885-5G
APOSOR51885-25GEA 2150 CZK
APOSOR51885-25G APOSOR51885-5G
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Vzorec: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16
Bod varu: 72…73 °C
Hustota: 1.062 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003213
CAS číslo: 14347-78-5
Merck Index: 12,05232