Tisk…

Dimethyl ether 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR51882-100G OR51882-400G
APOSOR51882-100GEA 13720 CZK
APOSOR51882-100G APOSOR51882-400G
Dimethyl ether 99%
Dimethyl ether
Vzorec: C₂H₆O
Bod varu: –24,8 °C
Bod tání: –141 °C
Hustota: 0,661 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 115-10-6
EINECS: 204-065-8
UN: 1033
ADR: 2.1,

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR