Tisk…
2'-Methoxyacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5188-100G OR5188-25G
APOSOR5188-100GEA 4140 CZK
APOSOR5188-100G APOSOR5188-25G
2'-Methoxyacetophenone 98%
2'-Methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod varu: 131 °C/18mmHg
Hustota: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008725
CAS číslo: 579-74-8
EINECS: 209-446-2