Tisk…
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(N,N-Dimethyloctylammonio)propanesulphonate inner salt
OR51876-100G OR51876-25G OR51876-5G
APOSOR51876-100GEA 24630 CZK
APOSOR51876-100G APOSOR51876-25G APOSOR51876-5G
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8)
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8)
Vzorec: C₁₃H₂₉NO₃S
Bod tání: 212…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036912
CAS číslo: 15178-76-4